Learn More
Trichloressigsäure, 5 % w/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trichloroacetic acid, is traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. It is also used as a decalcifier and fixative in microscopy in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis. A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trichloressigsäure wird traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Wird zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Niederschläge verwendet. Es wird auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie bei der Proteinsequenzierung, beim Nachweis von Albumin und der organischen Synthese verwendet. Ein Protokoll zur Fällung von Nukleinsäuren findet sich bei der molekularen Klonierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1200 mg/ml bei 20 °C), Alkohol, Ether, Ethanol (sehr löslich) und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Unter Stickstoff lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloroacetic acid |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | Cl3CCO2H |
UN-Nummer | UN2564 |
Beilstein | 970119 |
Merck Index | 14,9627 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride. |
Konzentration | 5% w/v aq. soln. |
Formelmasse | 163.39 |
Menge | 1 L |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Trichloroacetic acid, 5% w/v aqueous solution
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trichloroacetic acid