Learn More
Trichloressigsäure, 5 % w/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454759
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
Proteinfällungsreagenz
Trichloroacetic acid, is traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. It is also used as a decalcifier and fixative in microscopy in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis. A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloressigsäure wird traditionell zur Fällung von Proteinen verwendet. Wird zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitative Niederschläge verwendet. Es wird auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie bei der Proteinsequenzierung, beim Nachweis von Albumin und der organischen Synthese verwendet. Ein Protokoll zur Fällung von Nukleinsäuren findet sich bei der molekularen Klonierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1200 mg/ml bei 20 °C), Alkohol, Ether, Ethanol (sehr löslich) und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Unter Stickstoff lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
Farbe Farblos
Strukturformel Cl3CCO2H
UN-Nummer UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
Konzentration 5 % w/v wässrige Lösung
Formelmasse 163.39
Menge 500 ml
Geruch Ätzend
Physikalische Form Flüssig