Learn More
Tributylphenylzinn, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661853
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 960-16-7
Summenformel C18H32Sn
Molekulargewicht (g/mol) 367.16
MDL-Nummer MFCD00134394
InChI-Schlüssel SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
IUPAC-Name Tributyl(phenyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylphenyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.1250g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 128.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brechungsindex 1.5150 to 1.5170
Menge 10 g
Relative Dichte 1.125
Formelmasse 367.16
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributylphenyltin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.