Learn More
Tri-n-Octylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636784
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-50-2
Summenformel C24H51OP
Molekulargewicht (g/mol) 386.64
MDL-Nummer MFCD00002083
InChI-Schlüssel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC-Name 1-Dioctylphosphoryloctan
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-octylphosphine oxide
Schmelzpunkt 50.0°C to 55.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 230°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (including isomer) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)7]3P(O)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Formelmasse 386.64
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.