Learn More
Tri-n-Butyltinmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616802
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-52-3
Summenformel C13H30OSn
Molekulargewicht (g/mol) 321.07
MDL-Nummer MFCD00009419
InChI-Schlüssel KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC-Name Tributyl(methoxy)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin methoxide
Farbe Farblos
Dichte 1.1100g/mL
Elementanalytik 96.0% min.
Siedepunkt 97°C to 97.5°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]3SnOCH3
Brechungsindex 1.4726 to 1.4746
Menge 10 g
Fieser 16,351
Merck Index 15, 9784
Relative Dichte 1.11
Formelmasse 321.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butyltin methoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.