Learn More
Tri-n-Butyltin chlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439632
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butyltinchlorid wird als endokriner Disruptor sowie als Inhibitor für die V-ATPasen verwendet. Auch als Nagetierschutz für Kabelbeschichtungen eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Heißende-Glasbeschichtung verwendet. Auch als Korrosionsentferner eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Heptan, Benzol und Toluol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-22-9
Summenformel C12H27ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 325.508
MDL-Nummer MFCD00000521
InChI-Schlüssel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
PubChem CID 15096
ChEBI CHEBI:79734
IUPAC-Name Tributyl(Chlor)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin chloride
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 171°C to 173°C (25 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 250 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3535715
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formelmasse 325.51
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.