Learn More
Tri-n-Butyl(3-Methyl-2-Butenyl)zinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-butyl(3-Methyl-2-Butenyl)zinn wird bei der Prenylierung von Ethylpropiolat verwendet. Wird auch in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tri-n-butyl(3-Methyl-2-Butenyl)zinn wird bei der Prenylierung von Ethylpropiolat verwendet. Wird auch in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin |
Dichte | 1.042 |
Siedepunkt | 283°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.488 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Beilstein | 3588742 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 359.19 |