Learn More
Tri(1-Aziridinyl)phosphinsulfid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468348
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-24-4
Summenformel C6H12N3PS
Molekulargewicht (g/mol) 189.22
MDL-Nummer MFCD00145452
InChI-Schlüssel FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiotepa, thio-tepa, triethylenethiophosphoramide, thiophosphamide, tiofosfamid, tiofosyl, thiofozil, tespamin, thioplex, tiofozil
PubChem CID 5453
ChEBI CHEBI:9570
IUPAC-Name tris(aziridin-1-yl)-λ⁵-phosphanethione
SMILES S=P(N1CC1)(N1CC1)N1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri(1-aziridinyl)phosphine sulfide
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,acetone and methanol.
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest