Learn More
Thermo Scientific™ Halter für Auffangsäulen-Kartuschen mit nanoViper-Anschlüssen
Funktioniert mit praktisch allen Ventilen und Säulen von allen Herstellern.
Marke:  Thermo Scientific™ 164649
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13264509
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
NanoViper-Anschlüsse werden vormontiert und unter Hochdruck getestet. Thermo Scientific Trap Column Kartuschenhalter mit nanoViper-Anschlüssen greifen den Schlauch nicht an einer einzigen Stelle. Sie versiegeln an der Spitze ohne Ferrule. Dadurch erhalten nanoViper-Anschlüsse ihre UHPLC, was praktisch totvolumenfreie Funktionen zur Folge hat.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trap Column Cartridge Holder
nanoLC
5 mm
30 μm (Anschluss)
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.