Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtiger Schild
Kann verwendet werden mit: Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke: Fisherbrand™ CIC0001463
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fisherbrand Transparent Shield ist ein Spritzschutz für alle Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer
- Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Spezifikation
Isotemp Rührer, Heizplatten und Heizplattenrührer | |
Durchsichtiger Schild |