Learn More
VITLAB™ Uhrschalen aus PTFE, D=75mm
Marke: VITLAB™ 113297
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Rund | |
Zum Abdecken von Bechern |
PTFE | |
Uhrglas | |
75 mm |