Learn More
VITLAB™ Uhrschalen aus PTFE, D=125mm
Marke:  VITLAB™ 113497
Artikelnummer. 10366091
  • 43.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Autoklavierbar
Rund
Zum Abdecken von Bechern
PTFE
Uhrglas
125 mm