Learn More
Kartell™ Pulvertrichter aus PP, transparent
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0016700
Artikelnummer. 10747731
  • 3.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
  • 60° angewinkelte Seiten
  • Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
  • Mit Flüssigkeiten verwendbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
15 mm
60°
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden
94 ml
Polypropylen
Ja
22 mm