Learn More
Kartell™ Pulvertrichter aus PP, transparent
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke: Kartell™ 0016800
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
- 60° angewinkelte Seiten
- Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
- Mit Flüssigkeiten verwendbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
100 mm | |
25 mm | |
60° | |
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden |
200 ml | |
Polypropylen | |
Ja | |
24 mm |