Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas; diese Messpipette Typ 3, Klasse AS, verfügt über Graduierungen mit DE-M-Markierung und ist für eine Gesamtabgabe kalibriert.
Marke:  BRAND™ 28413
129.37 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843920
  • 195.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 835
Ja
Wattestopfen
Orange
360 mm
AR-GLAS
0.1 ml
± 0.05 ml
10 ml