Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas; diese Messpipette Typ 3, Klasse AS, verfügt über Graduierungen mit DE-M-Markierung und ist für eine Gesamtabgabe kalibriert.
Marke:  BRAND™ 28414
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11813980
  • 113.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 835
Ja
Wattestopfen
20 ml
AR-GLAS
0.1 ml
±0.10 ml