Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas; diese Messpipette Typ 3, Klasse AS, verfügt über Graduierungen mit DE-M-Markierung und ist für eine Gesamtabgabe kalibriert.
Marke: BRAND™ 27319
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 3 (Null oben)
- Mit DE-M-Markierungen
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
DIN EN ISO 835 | |
Ja | |
±0,070 mL |
AR-GLAS | |
0.02 ml | |
2 ml |