Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Spritzflaschen mit Aufdruck: Dest. Wasser
Einfache Identifizierung von Spülflaschen für destilliertes Wasser. Die VITLAB™ LDPE-Spülflaschen weisen dank ihres permanenten Aufdrucks „Destilliertes Wasser“ in mehreren Sprachen eindeutig ihren Inhalt aus. Die transparenten Eng- oder Weithalsflaschen aus LDPE bestechen durch einen Schraubverschluss sowie ein Sprühröhrchen mit Präzisionsspitze.
14.04 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | LDPE |
Verpackung | Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
Menge | 12/Packung |
Produkttyp | Spülflaschen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10446792
|
VITLAB™
133181 |
250 ml | 135 mm | GL 25 |
75.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10430872
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 |
93.75 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15752066
|
VITLAB™
135381 |
1000 ml | 226 mm | GL 63 |
130.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10650493
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 |
104.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10028610
|
VITLAB™
133381 |
1000 ml | 221 mm | GL 32 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10612601
|
VITLAB™
133281 |
500 ml | 180 mm | GL 25 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Spritzflaschen mit dauerhaftem und gut lesbarem Aufdruck “Destilliertes Wasser” in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.- Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
- Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
- Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
- Sortiment an Enghals- und Weithalsflaschen
- Sich verjüngende Enghalsflaschen liegen gut in der Hand
- Weithalsflaschen mit gerader Schulter lassen sich problemlos und sicher befüllen
- Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
- Aus langlebigen, transparenten Materialien
- Flaschen aus haltbarem, pflegeleichtem LDPE (Polypropylen geringerer Dichte)
- Sprühflaschen aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 Minuten lang autoklavierbar
- Durch das transparente Material ist das Füllvolumen problemlos erkennbar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Einzeln in PE-Beuteln verpackt | |
Spülflaschen | |
Polypropylen |
LDPE | |
12/Packung | |
Destilliertes Wasser | |
Schraubverschluss |