Learn More
Durchsichtiger Glas-Färbetrog
Verhindern Sie das Verdunsten der Färbeflüssigkeit mit dem im Lieferumfang der durchsichtigen Glas-Färbehaube enthaltenen Deckel. Dieser schwere Glas-Färbebehälter ist ein unentbehrliches Mikroskopobjekt für das Labor.
17.65 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Bodenform Flach
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
12888735
Unterlagen ansehen
N/A
2960/1
50 mm Färbebehälter
17.65 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glaswanne mit Deckel
  • Für Mikroskopobjektträger 76 mm x 26 mm
  • Zwei verschiedene Ausführungen
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Flach