Learn More
Masterflex™ SCHLAUCH VITON 3XSTOP 2,79MM 2,79MM
Marke:  Masterflex™ 97629-48
Artikelnummer. 11715318
  • 212.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2,79 mm
praktisch alle Pumpenanwendungen
0,59 bis 89 ml/min
22 psi
Viton
-50 °C
Durchscheinend gelb
74 °C