Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen, durchscheinend
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ SB007/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577652
  • 19.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich -60 °C bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Spezifikation
16mm
–60 bis 200 °C
7mm
Silikon
50/Pckg.
Durchscheinend
9mm
Stopfen