Learn More
Masterflex™ Schlauch mit sehr kleinem Durchmesser, PTFE durchscheinend
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Marke:  Masterflex™ 06417-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12716278
  • 68.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Spezifikation
Spezifikation
Microbore-Schlauch
1,3208 mm
0,076 in.
Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden
Je 1 x
4000 psi
-240 °C° bis +260 °C°
0,053 in.
PTFE
1,9304 mm
-240 °C
Durchscheinend
500 °F