Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, platinvernetzte 5 m-Silikonschläuche
Gewährleisten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Schläuchen aus peroxidvernetztem Silikon. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige platinvernetzte 5 m-Silikonschläuche sind in verschiedensten Bestandsgrößen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 1178-8128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Nicht vergilbend
- Hochglänzende Oberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Äußerst hydrophob
- Keine peroxidischen Nebenprodukte
- Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
- Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
- Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
6.4 mm | |
8 mm | |
0.8 mm | |
-40 °C | |
Flexibel | |
200 °C |
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
5 m | |
Ideal für biologische, pharmazeutische, Biotech- Raum- und Luftfahrtanwendungen, Heißarbeiten | |
Durchscheinend | |
0,5 bar |