Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, platinvernetzte 5 m-Silikonschläuche
Gewährleisten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Schläuchen aus peroxidvernetztem Silikon. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige platinvernetzte 5 m-Silikonschläuche sind in verschiedensten Bestandsgrößen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 1177-3964
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773964
  • 511.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Nicht vergilbend
  • Hochglänzende Oberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Äußerst hydrophob
  • Keine peroxidischen Nebenprodukte
  • Standardmäßige hohe Reißfestigkeit
  • Verlängerte Lebensdauer in Peristaltikpumpen
  • Anwendungen umfassen Arbeiten in den Bereichen Biologie, Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt und Arbeiten unter hohem Druck
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
3 mm
8 mm
2.5 mm
-50 °C
Flexibel
180 °C
Autoklavierbar
Silikon
5 m
Ideal für pharmazeutische Arbeiten bei hohem Druck und Temperatur, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt
Durchscheinend
60 bar