Learn More
Thermo Scientific™ TransformAid Bakterientransformationskit
Kit für die schnelle und praktische Vorbereitung von kompetenten E.coli-Zellen für die garantierte Transformationseffizienz von mehr als 107 Transformanten pro μg Plasmid-DNA.
Marke: Thermo Scientific™ K2710
Beschreibung
Verwenden Sie eine neue Methode zur schnellen Vorbereitung von chemisch kompetenten E. coli-Zellen aus über Nacht gewachsenen Bakterienkulturen oder Bakterienkulturen mit dem Thermo Scientific TransformAid™ Bacterial Transformation Kit. Die Schlüsselkomponente dieses Systems ist die einzigartige T-Lösung, die in wenigen einfachen Schritten kompetente Zellen herstellt. Das schnelle und komfortable Verfahren gewährleistet Umwandlungseffizienzen von mehr als 107 Transformanten pro μg Plasmid-DNA – ideal für routinemäßige Klonexperimente. Die Option zur Verwendung von Bakterienkolonien für die Herstellung von kompetenten Zellen ermöglicht mehr Flexibilität bei beliebigen Klonexperimenten.
Das TransformAid Bacterial Transformation Kit kann bei den meisten E. coli-Stämmen verwendet werden, die häufig zum Klonen verwendet werden: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Besondere Eigenschaften
- Effizient – mehr als 107 Transformanten pro μg Plasmid-DNA
- Praktisch – kompetente E. coli-Zellen können aus einer über Nacht gewachsenen Kultur oder aus Bakterienkolonien hergestellt werden
- Schnell – weniger als 1 Stunde von der über Nacht gewachsenen Bakterienkultur bis zur Zellplattierung. Ausgehend von Bakterienkolonien dauert das Verfahren nur 2.5 Stunden
- Einfach – alle Verfahren werden auf Eis auf Ihrer Bank durchgeführt. Kurze Zentrifugationen werden in normalen Mikrozentrifugen durchgeführt
Anwendungen
- Routinemäßige Klonexperimente
- Blunt-End-Klonierung
- TA-Klonierung
Enthält
- C-Medium
- T-Lösung (A)
- T-Lösung (B)
- Detailliertes Protokoll
Hinweis
Mit dem bakteriellen Umwandlungssystem TransformAid hergestellte kompetente Zellen sind nur zur direkten Verwendung geeignet. Einfrieren und Lagerung bei -70 °C werden nicht empfohlen.
Spezifikation
Routine-Klonierungsexperimente. Blunt-End-Klonierung. TA-Klonierung. | |
TransformAid Bakterientransformationskit |