Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Pipette
Vereint die weltweit anerkannten Eigenschaften von mechanischen Kolbenluft-Verdrängungspipetten und die Vorteile eines elektronischen Geräts in sich.
523.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Transferpette™ |
Typ | Elektronische Pipette |
Betriebstemperatur (metrisch) | 15°C bis 40°C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10704733
|
BRAND™
705303 |
10 bis 200 μl | EU |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10485802
|
BRAND™
705307 |
250 bis 5000 μl | EU |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10160302
|
BRAND™
705306 |
50 bis 1000 μL | EU |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Der Pipettenschaft kann abgeschraubt werden und ist vollständig autoklavierbar (121° C)
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Einfache Kalibrierung für schnelle Anpassungen ohne Hilfsmittel
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Transferpette™ | |
15°C bis 40°C |
1 | |
Elektronische Pipette |