Learn More
Thermo Scientific™ Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Aseptic
Thermo Scientific Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer mit dem Thermo Scientific BioTitan Retentionsgerät erhöhen die Flexibilität von Einwegprodukten. Vereinfachte Konnektivität und eine höhere Prozesseffizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
835.00 CHF - 1515.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Menge Each
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30180442
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31197.11
Transfer Assembly Jumper Tubing, 5 ft., 3/8 in. ID Silicone, AseptiQuik G Connectors
1120.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30180438
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31197.12
Transfer Assembly Jumper Tubing, 10 ft., 3/8 in. ID Silicone, AseptiQuik G Connectors
1255.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18106341
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31197.13
Transfer Assembly Jumper Tubing, 15 ft., 3/8 in. ID Silicone, AseptiQuik G Connectors
1515.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30180444
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SH31197.31
Transfer Assembly Jumper Tubing, 5 ft., 3/4 in. ID Silicone, AseptiQuik G Connectors
835.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
• One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
• Manufactured with BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal tubing retention that minimizes the risk of leakage and failure at connection points
• Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
• Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean rooms to ensure a high level of quality
• Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard BPC products to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common production processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
All Standard Fluid Transfer Assembly products are constructed of capped-end connectors and thermoplastic elastomer (TPE) tubing for use with welders. The Extension Set is available in a variety of tubing sizes and lengths to meet your fluid transfer needs.
These Standard Fluid Transfer Assembly products provide a common set of products that addresses an expansive set of needs. They are manufactured at multiple sites globally to minimize concerns of production interruptions and supply shortages. These products are built to our high quality standards to facilitate the success of your process.
Spezifikation
Spezifikation
Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications
Raumtemperatur
Each
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Aseptic