Learn More
Thermo Scientific™ Transfer Assembly Jumper Tubing, TPE, Aseptic
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. Simplified connectivity and greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31319.23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18136341
  • 1750.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer mit dem Thermo Scientific BioTitan Retentionsgerät erhöhen die Flexibilität von Einwegprodukten. Sie können nach Wunsch an unsere standardmäßigen Labtainer Bioprozessbehälter (BPCs), Productainer BPCs, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermenter angeschlossen werden. Sie bieten eine vereinfachte Konnektivität und ermöglichen eine höhere Prozesseffizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl kundenspezifischer Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Hergestellt mit BioTitan- Retentionsgerät, das für eine hervorragende universelle Schlauchretention sorgt und das Risiko von Leckagen und Ausfällen an den Verbindungspunkten minimiert
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten Sicherheit bei der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO 7-konformen Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Charakterisierung mit ISO, USP, EP, und ASTM-Testmethoden zur Validierung der Leistung
Produkte mit Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer lassen sich mit Thermo Scientific Standard BPC Produkten verbinden, um ein umfassendes und vollständiges Set von Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Fertigungsverfahren wie Probenahme, Transfer und Füllung entwickelte Lösung kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Alle Produkte mit Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer verfügen über Anschlüsse mit Endkappen und Schläuche aus thermoplastischem Elastomer (TPE) zur Verwendung mit Schweißgeräten. Das Verlängerungsset ist in verschiedenen Schlauchgrößen und -längen erhältlich, um Ihre Anforderungen an den Flüssigkeitstransfer zu erfüllen.
Diese Produkte mit Standardbaugruppen für den Flüssigkeitstransfer beinhalten einen gängigen Satz an Produkten, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Sie werden an mehreren Standorten weltweit hergestellt, um Bedenken hinsichtlich einer Produktionsunterbrechung aufgrund von Versorgungsengpässen zu minimieren. Diese Produkte entsprechen unseren hohen Qualitätsstandards, um den Erfolg Ihres Prozesses zu erleichtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transfer Assembly Jumper Tubing, 15 ft., 1/2 in. ID TPE, AseptiQuik G connectors