Learn More
trans,trans-Dibenzylidenaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
trans,trans-Dibenzylideneacetone was used as an additive in the copper-catalyzed-arylation of imidazoles. It is a reactant involved in Nazarov-like cyclization, Transfer hydrogenation, Lewis acid mediated condensation, Hetero-Diels-Alder reactions, Asymmetric 1,4-addition reactions and Michael addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans,trans-Dibenzylideneaceton wurde als Zusatzstoff in der kupferkatalysierten Arylierung von Imidazolen verwendet. Es handelt sich um ein Reaktionsmittel, das an der Nazarow-artigen Cyclisierung, Transferhydrierung, säurevermittelten Lewis-Kondensation, an Hetero-Diels-Alder-Reaktionen, asymmetrischen 1,4-Additionsreaktionen und Michael-Additionsreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Alkohol (leicht) und heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
trans,trans-Dibenzylideneaceton wurde als Zusatzstoff in der kupferkatalysierten Arylierung von Imidazolen verwendet. Es handelt sich um ein Reaktionsmittel, das an der Nazarow-artigen Cyclisierung, Transferhydrierung, säurevermittelten Lewis-Kondensation, an Hetero-Diels-Alder-Reaktionen, asymmetrischen 1,4-Additionsreaktionen und Michael-Additionsreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Alkohol (leicht) und heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans,trans-Dibenzylideneacetone |
Schmelzpunkt | 112°C to 114°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 608434 |
Merck Index | 14,3006 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 234.3 |
Reinheit (%) | ≥98% |