Learn More
Trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-Butadien, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438157
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadien reagiert mit Rieke-Metallkomplexen aus Barium und Strontium zur Herstellung von Metall-Dienreagenzien, die für die Carbocyclisierung mit Dichloralkanen verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-81-8
Summenformel C16H14
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00004791
InChI-Schlüssel JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC-Name [(1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl]benzol
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Schmelzpunkt 151°C to 154°C
Siedepunkt 350°C (720 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1905937
Merck Index 14,3320
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) ≥98%