Learn More
Trans-Bis(benzonitril)Dichloropalladium(II), Pd 27.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | PdCl2[(C6H5)(CN)]2 |
Menge | 0.5 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone, chloroform |
Formelmasse | 383.57 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 27,1% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.