Learn More
trans-Benzyl(chlor)bis(triphenylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10150812
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22784-59-4
Summenformel C43H37ClP2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 757.59
MDL-Nummer MFCD00010395
InChI-Schlüssel GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Formelmasse 757.59
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.