Learn More
Trans-Anethol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081850
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4180-23-8
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00009284
InChI-Schlüssel RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Synonym anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Anethole
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 23.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9875g/mL
Siedepunkt 234.0°C to 237.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=CHC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5590 to 1.5620
Menge 100 mL
Beilstein 06, 566
Merck Index 15, 636
Relative Dichte 0.9875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • trans-Anethole