Learn More
trans-4-(Trifluoromethyl)zimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid |
Schmelzpunkt | 230°C to 234°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2452800 |
Formelmasse | 216.16 |
Reinheit (%) | 98% |