Learn More
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanmethylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447746
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 187533-10-4
Summenformel C15H23ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.811
InChI-Schlüssel RUVDEZPQPDTJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruvdezpqpdtjbk-jgoftkabsa-n, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hcl, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl-carbamate hydrochloride, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hydrochloride, trans-4-aminomethyl-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester hydrochloride, trans-1-benzyloxycarbonyl amino-4-aminomethylcyclohexane hydrochloride
PubChem CID 22990186
IUPAC-Name Benzyl N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat;Hydrochlorid
SMILES C1CC(CCC1CN)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 298.8
Reinheit (%) 97%