Learn More
Trans-3-Chloracrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774021
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2345-61-1
Summenformel C3H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.51
MDL-Nummer MFCD00064237
InChI-Schlüssel MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
IUPAC-Name (E)-3-Chloroprop-2-Enosäure
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-chloroacrylic acid
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Farbe Beige-Orange nach Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH=CHCO2H
Menge 1 g
Beilstein 02, 400
Formelmasse 106.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Chloroacrylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.