Learn More
trans-3-Chloracrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463920
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
trans-3-Chloroacrylic acid is a chlorinated carboxylic acid for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-3 -Chloroacrylsäure ist eine chlorierte Carboxylsäure für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2345-61-1
Summenformel C3H3ClO2
MDL-Nummer MFCD00064237
InChI-Schlüssel MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
IUPAC-Name (E)-3-Chloroprop-2-Enosäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Chloroacrylic acid
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1720279
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 106.505
Formelmasse 106.51
Reinheit (%) 99%