Learn More
Trans-3-Bromozimtsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498676
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
trans-3-Bromocinnamic acid is used as organic synthesis of raw materials, fine chemicals, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-3-Bromocinnaminsäure wird als organische Synthese von Rohstoffen, für Feinchemikalien und pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14473-91-7
Summenformel C9H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
MDL-Nummer MFCD00004382
InChI-Schlüssel YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
IUPAC-Name (E)-3-(3-bromphenyl)prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Bromocinnamic acid
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2084230
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) ≥98%