Learn More
Trans-2,3,4-Trimethoxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11331387
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33130-03-9
Summenformel C12H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.239
MDL-Nummer MFCD00014376
InChI-Schlüssel ZYOPDNLIHHFGEC-FNORWQNLSA-N
Synonym 2,3,4-trimethoxycinnamic acid, trans-2,3,4-trimethoxycinnamic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl propenoic acid, trans-2, 3, 4-trimethoxycinnamate, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735841
IUPAC-Name (E)-3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 25 g
Beilstein 2657904
Formelmasse 238.24
Reinheit (%) 99%