Learn More
trans-1,2-Dibromcyclohexan, 99 %, Thermo Scientific™
112.84 CHF - 381.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-37-0
Summenformel C6H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 241.95
MDL-Nummer MFCD00003820
InChI-Schlüssel CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10715181
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
112770250
25 mL Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10591554
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
112771000
100 mL Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
7429-37-0
241.95
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
98506
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
C6H10Br2
MFCD00003820
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
(1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
Spezifikation
trans-1, 2-Dibromocyclohexane
7429-37-0
1.7800g/mL
>110°C
99%
C6H10Br2
MFCD00003820
1.78
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
(1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
98506
99%
99%
Gelb
145°C (100.0 mmHg)
Echt
C6H10Br2
1.5510 to 1.553
05, 24
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
241.95
241.95
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-070-2
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Dibromocyclohexane