Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-Säulen
Trennen Sie AR/O2 und andere Permanentgase mithilfe von GC-Säulen und den neuesten Innovationen in der PLOT-Technologie.
970.14 CHF - 1397.99 CHF
Spezifikation
Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A |
---|---|
Max. Temperatur | Bis zu 300 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für Permanentgase, GC für Raffinerie- oder Naturgase, Trennung von Ar/O2 und anderen Permanentgasen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10671386
|
Thermo Scientific™
26003-6010 |
15 m | 0,32 mm |
970.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10681386
|
Thermo Scientific™
26003-6040 |
30 m | 0,32 mm |
1274.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10198024
|
Thermo Scientific™
26003-6070 |
15 m | 0,53 mm |
970.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10371385
|
Thermo Scientific™
26003-6100 |
30 m | 0,53 mm |
1397.99 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur Trennung von AR/O2 und anderen Permanentgasen liefern Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-Säulen konsistente, reproduzierbare Ergebnisse.
Anwendungen:- Permanentgase
- Raffinerie- und Erdgase
- Die fortschrittliche Beschichtungs- und Deaktivierungsverarbeitung gewährleistet die Integrität der porösen Schicht der Beschichtung für eine optimale chromatographische Effizienz.
- Der Deaktivierungsprozess führt zu einem scharfen Peak für die CO-Elution, wodurch die in anderen Säulen häufig auftretenden Nachlauf-Effekte vermieden werden.
- Hohe Retention des molekularen Siebs ermöglicht die Trennung von Permanentgasen bei Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur.
- Gleichmäßige Partikel bleiben auch nach kontinuierlichen Ventilzyklen adhärent am Schlauch.
- GS-Sieve
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- AT™-Molsieve
- PLT-5A
- Rt™-Sieve 5A
Spezifikation
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A | |
Bis zu 300 °C | |
GC für Permanentgase, GC für Raffinerie- oder Naturgase, Trennung von Ar/O2 und anderen Permanentgasen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.