Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO mit der unpolaren PLOT-Säule ohne Partikelfreisetzung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26004-6030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10439634
  • 796.86 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen bieten hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine unpolare, 100 % Divinylbenzol-Phase, und die Partikel sind in die Schlauchwände integriert, um im Wesentlichen keine Partikelfreisetzung zu gewährleisten. Diese starke Verbindung trägt dazu bei, dass Schäden am Detektor verhindert werden.
Anwendungen:
  • C1 bis C3 Isomere und Alkane bis C12
  • Trennung von CO2, Methan und O2/N2/CO
  • Analyse sauerstoffhaltiger Verbindungen und Lösungsmittel
Ähnlich:
  • CP-PoraPLOT Q
  • RT™-Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™-Plot
  • AT™-Q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 300/320 °C
0,32 mm
GC/MS C1- bis C3-Isomere und Alkane bis C12, Trennung von CO2, Methan und O2/N2/CO, Analyse sauerstoffhaltiger Verbindungen und Lösungsmittel
30 m
0,32 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q
10 μm
Nichtpolar
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.