Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26086-1430
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10782147
  • 796.84 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare, basendeaktivierte Polyethylenglykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Reaktion auf basische Verbindungen
  • Nicht geeignet zur Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
  • Anwendungen:
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Amine &endash; aliphatisch
  • Amines&endash;Aromatic
  • Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Aldehyde
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Ätherische Öle
  • Ähnlich:
  • CAM
  • Carbowax™ Amine
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200/220 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
40 bis 220 °C
30 m
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
0,32 mm
TraceGOLD
GC/MS für Amine, GC/MS für Alkylamine, GC/MS für Diamine, GC/MS für basische Verbindungen
0,25 μm
Polar
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.