Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC-Säulen
Führen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen eine schnelle, vollständige Trennung von Blutalkoholen und anderen flüchtigen Verbindungen durch Headspace-Gaschromatographie durch.
Marke: Thermo Scientific™ 26073-2260
Beschreibung
Führen Sie eine schnelle und vollständige Trennung von Blutalkoholen durch die Headspace-Gaschromatographie (GC) mit Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säulen durch. Diese Säulen eignen sich auch ideal für die Analyse anderer flüchtiger Verbindungen, wie z. B. missbrauchte Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB), γ-Butyrolacton (GBL), Glykole und gängige industrielle Lösungsmittel. TraceGOLD TG-ALC Säulen sind gering blutend und bieten ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis, Empfindlichkeit und Massenspektralintegrität. Hinweis: Die Blutalkoholanalyse erfordert eine Zweisäulen-Bestätigung bei Verwendung von GC-FID
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Spezifikation
260 °C | |
0.53 mm | |
TG-ALC Plus II | |
1.2 μm |
0.53 mm | |
TraceGOLD | |
Headspace Analysis, Blood Alcohol Analysis | |
30 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.