Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC-Säule
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
677.22 CHF - 701.17 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15274533
|
Thermo Scientific™
26063-3390 |
0.32 mm | 1,8 μm |
677.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15284533
|
Thermo Scientific™
26063-3960 |
0.53 mm | 3 μm |
701.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
Specifications
260 °C | |
30 mm |