Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard, 0,1 μm, 0,25 mm Innendurchmesser, 30 m Länge
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum.
Marke: Thermo Scientific™ 26098-0475
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer der Säule und erzielen Sie konsistente Ergebnisse über einen längeren Zeitraum. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungsschutzes (SafeGuard) zum Schutz der Säule.
- Mit integrierter SafeGUARD
- In verschiedenen Phasen erhältlich
Spezifikation
0,25 mm | |
G27 | |
10 μm | |
0,1 μm |
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
GC-MS | |
-60 bis +330/350 °C | |
30 m |