Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC-Säulen
Erzielen Sie mit diesen Säulen eine höhere thermische Stabilität und Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 26083-1440
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10714837
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine höhere thermische Stabilität und eine höhere Effizienz durch den Einsatz von Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-225MS GC-Säulen.
  • Polare Phase, 50 % Cyanopropylmethyl/50 % Phenylmethyl-Polysiloxan
  • Innovativer Deaktivierungsprozess für Siloxan reduziert Tailing und verbessert die Effektivität gegenüber vergleichbaren Säulen
  • Entsprechend USP G7- und G19-Phasen
Restek Rtx™-225, DB-225, HP-225, SPB-225
  • FAMEs
  • Kohlenhydrate
  • Sterole
  • Geschmacksstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
220/240 °C
0.53 mm
G7 , G19
0,25 μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-225 MS
GC/MS, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds
30m
0.25um Dicke ; 0,53 mm ID ; 30m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.