Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC-Säulen
Erzielen Sie mit diesen Säulen eine höhere thermische Stabilität und Effizienz.
Marke:  Thermo Scientific™ 26083-1300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10575435
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine höhere thermische Stabilität und eine höhere Effizienz durch den Einsatz von Thermo ScientificTM TraceGOLD TG-225MS GC-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare Phase, 50 % Cyanopropylmethyl/50 % Phenylmethyl-Polysiloxan
  • Innovativer Deaktivierungsprozess für Siloxan reduziert den Nachlauf und verbessert die Effektivität gegenüber vergleichbaren Säulen
  • Entsprechend USP G7- und G19-Phasen
Anwendungen:
  • Fettsäuremethylester (FAMEs)
  • Kohlenhydrate
  • Sterole
  • Aromatische Verbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese gering-blutende, stabile Säule führt zu konsistenten Ergebnissen, und das geringe Grundlinienrauschen ermöglicht bessere Nachweisgrenzen bei verbesserter Auflösung von gering dosierter Analyten.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Alditolacetate (Zucker)
  • FAMEs
  • Alternative Anwendungen:
  • Ketone
  • Ähnlich:
  • Rtx™-225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™-225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
220/240 °C
0,25 mm
G7, G19
0,25 μm
Polar
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-225 MS
Kohlenhydratanalyse, GC/MS für Kohlenhydrate, GC/MS für Sterole, GC/MS für Aromaverbindungen
15 m
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 15 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.