Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT GC-Metallsäulen
Nutzen Sie mit den auf die Verwendung bei hohen Temperaturen ausgelegten unpolaren Metallsäulen alle Analysemöglichkeiten aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 26M99-1300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11875702
  • 417.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-Säulen alle Analysemöglichkeiten aus. Die unpolaren Metallsäulen ermöglichen bei der Analyse sehr aktiver und aggressiver Verbindungen ein Arbeiten bei Temperaturen bis zu 430°C ohne Einbußen beim Leistungsverhalten.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Unpolar, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten für exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis sowie ausgezeichnete Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektrometrie
  • Stabil bis 430 °C
Anwendungen:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Lösungsmittelverunreinigungen
  • Polychlorierte Biphenyl (PCB)-Aromastoffe
  • Aroclor-Gemische
  • Simulierte Destillation
  • Drogen
  • Geruchsstoffe in Erdgas
  • Ätherische Öle
  • Pestizide
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration. Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer höheren Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Organische Treibstoffverbindungen (GROs)
  • Drogen
  • PCBs
Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organochlorpestizide
  • Organische Phosphorpestizide
  • Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs)
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Xylole
Ähnlich:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 430 °C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MT
GC für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC für Kohlenwasserstoffe, GC für organische Treibstoffverbindungen (GROs), GC für Drogen, GC für PCBs
0,25 μm
Nichtpolar
0,25 mm
TraceGOLD
G1, G2, G38
-60 bis +430 °C
15 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.