Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 10ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer
Verwenden Sie den Logger sofort nach dem Auspacken, um die Umgebungsbedingungen von Reagenzien, klinischen Proben, Impfstoffen, Pharmazeutika und Lebensmitteln während des Transports zu verfolgen. Fisherbrand™ TraceableOne™ 10er Packung Datenlogger für Einzelbenutzer ermöglicht die Überwachung von Materialien in jedem Schritt.
182.00 CHF
Spezifikation
Typ | Datenerfassungssystem |
---|---|
Kalibrierung | Kalibriert |
Software Type | Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter |
Enthält | Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung |
IP-Schutzart | IP67. |
Produktcode | Marke | Datenspeicher | Beschreibung | Alarmtypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Datenspeicher | Beschreibung | Alarmtypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16089511
|
Fisherbrand™
6483 |
Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||
16059521
|
Fisherbrand™
6493 |
Protokollierungsintervall von 10 Minuten, Protokolldauer von 90 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C | N/A | ||||
16039521
|
Fisherbrand™
6490 |
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall | 10/Pckg. | Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C | N/A | ||||
16049521
|
Fisherbrand™
6492 |
Protokollierungsintervall von 10 Minuten, Protokolldauer von 90 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||
16009521
|
Fisherbrand™
6486 |
Protokollierungsintervall von 3 Minuten, Protokolldauer von 30 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||
16099511
|
Fisherbrand™
6484 |
Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C | N/A | ||||
16019521
|
Fisherbrand™
6487 |
Protokollierungsintervall von 3 Minuten, Protokolldauer von 30 Tagen | 10/Pckg. | Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C | N/A | ||||
16029521
|
Fisherbrand™
6489 |
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall | 10/Pckg. | Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C | N/A | ||||
Beschreibung
- Logger generiert PDF-Bericht
- Direkt auf den PC herunterladen
- Keine Software erforderlich
- Compact
- Zur einmaligen Verwendung
- Blinkende rote und grüne LEDs zeigen an, ob der Logger Daten aufzeichnet, die Aufzeichnung gestoppt hat und ob ein Alarm ausgelöst wurde
- Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung wichtiger Temperaturdaten zu beginnen, Zeitverzögerung von 30 Minuten fest, bevor die Protokollierung beginnt
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter | |
IP67. | |
±0.5 °C zwischen -20 ° bis 40 °C, andernfalls ±1 °C | |
-30°bis +70 °C | |
Batteriebetrieben |
Kalibriert | |
Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung | |
Gekühlte Transportproben | |
0,01 ° | |
8.89 cm |